Learn More
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane, 98%
Product Code. 15450789
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15450789 50 g 50g
15440789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15450789 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63857.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7381-30-8
Molekylformel C8H22O2Si2
Molekylvikt (g/mol) 206.43
MDL-nummer MFCD00009640
InChI-nyckel JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
LEDER C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Specifications
Kokpunkt 165°C to 171°C
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Kvantitet 50 g
Linjär formel (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1744217
Flampunkt 51°C (124°F)
IUPAC-namn trimetyl(2-trimetylsilyloxietoxi)silan
Formel vikt 206.43
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.403
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.842
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.