Läs mer
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane |
| CAS | 7381-30-8 |
| Molekylformel | C8H22O2Si2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane, 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, 1,2-Ethanediol bis(trimethylsilyl) Ether, Ethylene glycol bis(trimethylsilyl) Ether, Trimethyl(2-(trimethylsilyloxy)ethoxy)silane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl(2-trimethylsilyloxyethoxy)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.43 |
| Formel vikt | 206.1158 |