Läs mer
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, 98%
Produktkod. 10700721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10700721 10 g Glasflaska 10g
10414345 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10700721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209580100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7381-30-8
Molekylformel C8H22O2Si2
Molekylvikt (g/mol) 206.43
MDL-nummer MFCD00009640
InChI-nyckel JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
IUPAC-namn trimetyl(2-trimetylsilyloxietoxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 165°C to 166°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4020 to 1.404
Kvantitet 10 g
Formel vikt 206.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.