Läs mer
1,2-Bismethylenecyclohexane (~75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bismethylenecyclohexane |
| CAS | 2819-48-9 |
| Molekylformel | C8 H12 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Bis(methylene)cyclohexane, 1,2-Dimethylenecyclohexane, 1,2-Dimethylidenecyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h1-6H2 |
| LEDER | C=C1CCCCC1=C |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethylidenecyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.18 |
| Formel vikt | 108.0939 |