missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one |
| CAS | 1219112-85-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H9 Br Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9BrClNO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2 |
| LEDER | Clc1cccc(Br)c1N2C(=O)Cc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-(2-bromo-6-chlorophenyl)-3H-indol-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?