Läs mer
1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10177542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10177542
Brand: Thermo Scientific Acros 379220250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 18800-28-7
Molekylformel C8H8Br2O
Molekylvikt (g/mol) 279.96
MDL-nummer MFCD00634301
InChI-nyckel LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
PubChem CID 2734928
IUPAC-namn 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
LEDER BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35.0°C to 36.0°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4O(CH2)2Br
Kvantitet 25 g
Formel vikt 279.96
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.