Läs mer
1-(2-Bromoethoxy)-2-etoxibensen, Mikromol™
Produktkod. 30049487
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049487 25 mg
30050236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049487 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0938.090025
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(2-bromoetoxi)-2-etoxibensenen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene
CAS 3-8-3259
Analyt- eller komponentnamn 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 Br O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity I, Tamsulosin Impurity I
InChI formel InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
LEDER CCOc1ccccc1OCCBr
IUPAC-namn 1-(2-bromoetoxi)-2-etoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 245.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 244.0099 g/mol