Läs mer
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Mikromol™
Beschreibung
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| CAS | 3-8-3259 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 Br O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity I, Tamsulosin Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccccc1OCCBr |
| IUPAC-namn | 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxybenzene |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?