Läs mer
1-(2-Bromoethoxy)-2-etoxibensen, Mikromol™
Description
1-(2-bromoetoxi)-2-etoxibensenen
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| CAS | 3-8-3259 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H13 Br O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity I, Tamsulosin Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccccc1OCCBr |
| IUPAC-namn | 1-(2-bromoetoxi)-2-etoxibensen |
| Show More |