Läs mer
1-(2-bromoetoxi)-4-fluorbensen, 97+%
Produktkod. 15469117
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469117 250 mg 250mg
15449117 1 g 1g
15459117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52403.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 332-48-9 | C8H8BrFO | 219,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 332-48-9
Molekylformel C8H8BrFO
Molekylvikt (g/mol) 219.05
MDL-nummer MFCD00044739
InChI-nyckel JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
PubChem CID 2064171
IUPAC-namn 1-(2-bromoetoxi)-4-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.05
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.