Läs mer
1-(2-bromoetyl)-4-etyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one, 95 %
Produktkod. 15437667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437667 1 g 1g
15447667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36528.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84501-67-7 | C5H9BrN4O | 221,058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84501-67-7
Molekylformel C5H9BrN4O
Molekylvikt (g/mol) 221.058
MDL-nummer MFCD16251259
InChI-nyckel KQKSCWCKLKLXJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,4-dihydro-5h-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyltetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,2,3,4-tetrazol-5-one, 2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl ethyl bromide
PubChem CID 3019915
IUPAC-namn 1-(2-brometyl)-4-etyltetrazol-5-on
LEDER CCN1C(=O)N(N=N1)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Färg Färglös
Densitet 1.777 g/mL
Kokpunkt 223°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.06
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.