Läs mer
1-(2-bromoetyl)naftalen, 97 %
Produktkod. 11335827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335827 5 g 5g
11325827 1 g 1g
11315827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043491.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 13686-49-2 | C12H11Br | 235,124 g/mol
1-(2-Bromoetyl)naftalen har tillämpningar inom forskningsfält såsom Western blotting, Immunoutfällning, immunogen och i reningsprocesser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13686-49-2
Molekylformel C12H11Br
Molekylvikt (g/mol) 235.124
MDL-nummer MFCD00037737
InChI-nyckel GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139541
IUPAC-namn 1-(2-brometyl)naftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1- (2-Bromoethyl)naphthalene
Kokpunkt 237°C to 238°C (1.65 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Synonym 1-2-bromoethyl naphthalene, 2-1-naphthyl ethyl bromide, naphthalene, 1-2-bromoethyl, 2-bromoethylnaphthalene, 1-2-bromoethyl naphtalene, 1-2-bromo-ethyl-naphthalene, naphthalene,1-2-bromoethyl, 2-alpha-naphthyl ethyl bromide, naphthylathylbromid, 2-bromoethyl napthalene
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water.
Formel vikt 235.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.