Läs mer
1-(2-bromfenyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451313
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10451313 1 g 1g
10406984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451313 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24410DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 87488-84-4
Molekylformel C9H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 223.07
MDL-nummer MFCD06659065
InChI-nyckel QNDJHGODPWAKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl pyrazole, 1-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromophenyl pyrazole, acmc-209qo1, 1h-pyrazole,1-2-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl
PubChem CID 2795433
IUPAC-namn 1-(2-bromfenyl)-lH-pyrazol
LEDER BrC1=CC=CC=C1N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%