Läs mer
1-(2-Bromophenyl)piperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Bromophenyl)piperazine |
| CAS | 1011-13-8 |
| Molekylformel | C10 H13 Br N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| LEDER | Brc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-bromofenyl)piperazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.128 |
| Formel vikt | 240.026 |