missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Butanediol |
| CAS | 584-03-2 |
| Molekylformel | C4 H10 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCC(O)CO |
| IUPAC-namn | butane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vikt | 90.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?