Läs mer
1,2-butylenoxid, MP Biomedicals
Produktkod. 11486455 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486455 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11486455 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520181180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 100g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Butylene Oxide
CAS 106-88-7
Molekylformel C4H8O
Kvantitet 100 g
Synonym 1,2-epoxybutane, 1,2-butylene oxide, oxirane, ethyl, ethyloxirane, 1,2-butene oxide, ethylethylene oxide, 1-butene oxide, oxirane, 2-ethyl, butane, epoxy, 1-butylene oxide
InChI-nyckel RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1CO1
IUPAC-namn 2-etyloxiran
Molekylvikt (g/mol) 72.107
PubChem CID 7834
ChEBI CHEBI:82326
Formel vikt 72.11