Läs mer
1-[(2'-Carbamoylbiphenyl-4-yl) methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2'-Carbamoylbiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N3O4/c1-2-31-24-26-20-9-5-8-19(23(29)30)21(20)27(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22(25)28/h3-13H,2,14H2,1H3,(H2,25,28)(H,29,30) |
| Formel vikt | 415.1532 |