Läs mer
1-(2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difenoconazole-alcohol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl2N3O2/c17-11-1-3-12(4-2-11)23-13-5-6-14(15(18)7-13)16(22)8-21-10-19-9-20-21/h1-7,9-10,16,22H,8H2 |
| Formel vikt | 349.0385 |