Läs mer
1-[2-Klor-4-(4-klorofenyl)butyl]-1H-imidazol (>85%), TRC
Produktkod. 30354407
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30354407 250 mg
1 options
Produktkod. 30354407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC378065250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole
CAS 67085-12-5
Molekylformel C13H14Cl2N2
Kvantitet 250 mg
Synonym Butoconazole Impurity 3
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2N2/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(15)9-17-8-7-16-10-17/h1-2,4-5,7-8,10,13H,3,6,9H2
LEDER ClC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2
IUPAC-namn 1-[2-kloro-4-(4-klorofenyl)butyl]imidazol
Molekylvikt (g/mol) 269.17
Formel vikt 268.0534