Läs mer
1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClN2O4/c11-7-2-1-6(13(16)17)5-8(7)12-9(14)3-4-10(12)15/h1-5H |
| Formel vikt | 251.9938 |