missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[2-klor-5-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin,≥ 95 %, Thermo Scientific™

Produktkod. p-2694880
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10252312 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10477812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01368DA
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 1869-22-3
Molekylformel C7H6ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 210.584
MDL-nummer MFCD00052685
InChI-nyckel PAPSYPXQNRTIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylhydrazine, hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylhydrazine
PubChem CID 2060249
IUPAC-namn [2-klor-5-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)NN)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.59
Procent renhet 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.