Läs mer
1-(2-Chloroethoxy)-2-diethoxyphosphoryl-ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethoxy)-2-diethoxyphosphoryl-ethane |
| CAS | 69404-49-5 |
| Molekylformel | C8H18ClO4P |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18ClO4P/c1-3-12-14(10,13-4-2)8-7-11-6-5-9/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(CCOCCCl)OCC |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethoxy)-2-diethoxyphosphorylethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.65 |
| Formel vikt | 244.0631 |