Läs mer
1-(2-Chloroethoxy)-2-methoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethoxy)-2-methoxybenzene |
| CAS | 53815-60-4 |
| Molekylformel | C9H11ClO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Guaicol 2-chloroethyl ether, 2-Methoxyphenoxyethyl chloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCCl |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethoxy)-2-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.64 |
| Formel vikt | 186.0448 |