Läs mer
1-(2-Chloroethoxy)butane, TRC
Produktkod. 30344978
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344978 5 g
1 options
Produktkod. 30344978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4053335G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethoxy)butane
CAS 10503-96-5
Molekylformel C6 H13 Cl O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO/c1-2-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
LEDER CCCCOCCCl
IUPAC-namn 1-(2-chloroethoxy)butane
Molekylvikt (g/mol) 136.62
Formel vikt 136.065