Läs mer
1-(2-Chloroethoxy)butane, TRC
Produktkod. 30344979
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30344979 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30344979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4053332.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethoxy)butane
CAS 10503-96-5
Molekylformel C6 H13 Cl O
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO/c1-2-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
LEDER CCCCOCCCl
IUPAC-namn 1-(2-chloroethoxy)butane
Molekylvikt (g/mol) 136.62
Formel vikt 136.065