Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone |
| CAS | 2387-20-4 |
| Molekylformel | C5H9ClN2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)imidazolidine-2-one, N-(2-Chloroethyl)imidazolidinone, N-(beta-Chloroethyl)-N,N'-ethyleneurea, NSC 76791 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClN2O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4H2,(H,7,9) |
| LEDER | ClCCN1CCNC1=O |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethyl)imidazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.59 |
| Formel vikt | 148.0403 |