Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone, TRC
Produktkod. 30353696
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30353696 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 30353696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3661102.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone
CAS 2387-20-4
Molekylformel C5H9ClN2O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1-(2-Chloroethyl)imidazolidine-2-one, N-(2-Chloroethyl)imidazolidinone, N-(beta-Chloroethyl)-N,N'-ethyleneurea, NSC 76791
InChI formel InChI=1S/C5H9ClN2O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4H2,(H,7,9)
LEDER ClCCN1CCNC1=O
IUPAC-namn 1-(2-chloroethyl)imidazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 148.59
Formel vikt 148.0403