Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole |
| CAS | 13182-81-5 |
| Molekylformel | C6H8ClN3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-2-nitroimidazole, 1-(2-Chloroethyl)-5-nitro-2-methylimidazole, NSC 83275 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN3O2/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCCl |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vikt | 189.0305 |