Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 71479-93-1 |
| Molekylformel | C5H11ClN2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-N'-(2-hydroxyethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClN2O2/c6-1-2-7-5(10)8-3-4-9/h9H,1-4H2,(H2,7,8,10) |
| LEDER | OCCNC(=O)NCCCl |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.61 |