missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| CAS | 13908-11-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H17 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Lomustine Imp. B (EP), Lomustine USP Related Compound B, Lomustine USP RC B, 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, Lomustine Related Compound B, Lomustine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13) |
| LEDER | ClCCNC(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?