Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11389355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389355 1 g 1g
11399355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16719.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 332-43-4
Molekylformel C8H8ClF
Molekylvikt (g/mol) 158.60
MDL-nummer MFCD00155000
InChI-nyckel LPUURRVXQCVXCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl-4-fluorobenzene, 4-fluorophenethyl chloride, 2-4-fluorophenyl ethyl chloride, 1-2'-chloroethyl-4-fluorobenzene, 1-2-chloro-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-chloroethyl-4-fluoro, acmc-1anql, 4-fluorophenetyl chloride, ksc570e7d, 1-fluoro-4-2-chloroethyl benzene
PubChem CID 67622
IUPAC-namn 1-(2-chloroethyl)-4-fluorobenzene
LEDER FC1=CC=C(CCCl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Densitet 1.507
Kokpunkt 98°C to 99°C (26 mmHg)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 1 g
Beilstein 2079481
Formel vikt 158.6
Procent renhet 97%