Läs mer
1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10757772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757772 5 mL Glass bottle 5ml
10254830 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 18217-00-0 | Molecular Formula: C9H11ClO | Molecular Weight: 170.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18217-00-0
Molekylformel C9H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 170.64
MDL-nummer MFCD00044718
InChI-nyckel PMIAMRAWHYEPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl-4-methoxybenzene, 4-2-chloroethyl anisole, 4-2-chloroethyl phenyl methyl ether, benzene, 1-2-chloroethyl-4-methoxy, p-2-chloro ethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethylchloride, 4-methoxyphenethyl chloride, acmc-1c78x, 4-methoxyphenylethyl chloride, 2-4-methoxyphenyl ethylchloride
PubChem CID 87513
IUPAC-namn 1-(2-chloroethyl)-4-methoxybenzene
LEDER COC1=CC=C(CCCl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 125°C to 128°C (13.0 mbar)
Flampunkt 122°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OC6H4(CH2)2Cl
Brytningsindex 1.5360 to 1.538
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: 130mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,,n,n-dimethylformamide,acetone and dichloromethane
Formel vikt 170.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.