Läs mer
1-(2-kloroetyl)piperidinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10050860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050860 100 g Plastflaska 100g
10676672 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10050860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109211000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2008-75-5 | C7H14ClN·HCl | 184,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2008-75-5
Molekylformel C7H14ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 184.11
MDL-nummer MFCD00012837
InChI-nyckel VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
IUPAC-namn 1-(2-kloretyl)piperidin;hydroklorid
LEDER C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 228°C to 234°C
Färg Beige till Vit
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, 17
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol and hot acetone,fairly soluble in cold ethanol,sparingly soluble in cold acetone,insoluble in benzene and toluene
Formel vikt 184.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.