Läs mer
1-(2-kloroetyl)piperidinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11456146
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456146 50 g 50g
11466146 250 g 250g
11404260 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22985.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 2008-75-5 | C7H15Cl2N | 184,104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2008-75-5
Molekylformel C7H15Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 184.104
MDL-nummer MFCD00012837
InChI-nyckel VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
IUPAC-namn 1-(2-kloretyl)piperidin;hydroklorid
LEDER C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Smältpunkt 229°C to 235°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 3910268
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 184.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.