Learn More
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride, 98%
Product Code. 11495876
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11495876 25 g 25g
11405886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11495876 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22236.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7250-67-1 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7250-67-1
Molekylformel C6H13Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 170.077
MDL-nummer MFCD00012718
InChI-nyckel FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, n-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, 2-chloroethylpyrrolidine hydrochloride, 2-pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, pyrrolidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, unii-yyq1h343r5, pyrrolidinoethyl chloride, hydrochloride, 1-2-chloroethyl pyrrolidine.hcl, 1-2-chloroethyl pyrrolidine hcl, 2-chloroethylpyrrolidinehydrochloride
PubChem CID 81668
IUPAC-namn 1-(2-kloretyl)pyrrolidin;hydroklorid
LEDER C1CCN(C1)CCCl.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Smältpunkt 168°C to 173°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3677061
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 170.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.