Läs mer
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30358279
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30358279 25 g
1 options
Produktkod. 30358279 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36623525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride
CAS 7250-67-1
Molekylformel C6H13Cl2N
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidinium Chloride, 2-(1-Pyrrolidino)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyrrolidinoethyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyrrolidinyl-1-chloroethane Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)pyrrolidinium Chloride, N-(beta-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, Pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, beta-Pyrrolidinoethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
LEDER Cl.ClCCN1CCCC1
IUPAC-namn 1-(2-chloroethyl)pyrrolidine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 170.08
Formel vikt 169.0425