missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Chloroethyl)tetrahydro-1H,5H-[1,3,2]diazaphospholo[2,1-b][1,3,2]oxazaphosphorine 9-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chloroethyl)tetrahydro-1H,5H-[1,3,2]diazaphospholo[2,1-b][1,3,2]oxazaphosphorine 9-Oxide |
| CAS | 64724-10-3 |
| Molekylformel | C7 H14 Cl N2 O2 P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 268682, Cyclophosphamide impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN2O2P/c8-2-4-10-6-5-9-3-1-7-12-13(9,10)11/h1-7H2 |
| LEDER | ClCCN1CCN2CCCOP12=O |
| IUPAC-namn | 9-(2-chloroethyl)-2-oxa-6,9-diaza-1λ5-phosphabicyclo[4.3.0]nonane 1-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.625 |
| Formel vikt | 224.048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?