Läs mer
1-(2-Klorofenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-metylfenyl)-7-oxo-3-fenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]tiazpin-8-ättiksyra, TRC
Produktkod. 30365653
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30365653 25 mg
1 options
Produktkod. 30365653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59704525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chlorophenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid
CAS 1043712-19-1
Molekylformel C27H22ClN3O3S
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H22ClN3O3S/c1-17-8-7-11-19(14-17)26-24-25(18-9-3-2-4-10-18)29-31(21-13-6-5-12-20(21)28)27(24)30(15-23(33)34)22(32)16-35-26/h2-14,26H,15-16H2,1H3,(H,33,34)
LEDER Cc1cccc(c1)C2SCC(=O)N(CC(=O)O)c3c2c(nn3c4ccccc4Cl)c5ccccc5
IUPAC-namn 2-[1-(2-klorofenyl)-4-(3-metylfenyl)-7-oxo-3-fenyl-4H-pyrazolo[3,4-e][1,4]tiazpin-8-yl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 504
Formel vikt 503.107