Läs mer
1-(2-Chlorophenyl)-2-(2H-tetrazol-2-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chlorophenyl)-2-(2H-tetrazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 1259059-71-6 |
| Molekylformel | C9 H7 Cl N4 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(2-Chlorophenyl)-2-(1,2,3,4-tetrazol-2-yl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN4O/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(15)5-14-12-6-11-13-14/h1-4,6H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C(=O)Cn2ncnn2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chlorophenyl)-2-(tetrazol-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.631 |
| Formel vikt | 222.031 |