Läs mer
1-(2-Chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468906
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15468906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64418.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 406930-04-9
Molekylformel C14H10ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 330.691
MDL-nummer MFCD02632826
InChI-nyckel IBVFZYNARZAJSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 3-2-chlorophenyl-1-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxyphenyl urea
PubChem CID 951288
IUPAC-namn 1-(2-chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Färg White
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.69
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid