Läs mer
1-[(2-Klorofenyl)difenylmetyl]-1H-pyrazol, Mikromol™
Description
1-[(2-Klorofenyl)difenylmetyl]-1H-pyrazol
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole |
| CAS | 289905-88-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H17 Cl N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H |
| LEDER | Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4 |
| IUPAC-namn | 1-[(2-klorofenyl)-difenylmetyl] pyrazol |
| Show More |