Läs mer
1-(2-Klorofenyl)hydrazin Hyroklorid, TRC
Produktkod. 30366125
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30366125 100 g
1 options
Produktkod. 30366125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC375526100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride
CAS 41052-75-9
Molekylformel C6H7N2Cl . (HCl)
Kvantitet 100 g
Synonym (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
LEDER Cl.NNc1ccccc1Cl
IUPAC-namn (2-klorofenyl)hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 179.04
Formel vikt 178.0065