Läs mer
1-[(2-Chlorophenyl)(imino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2-Chlorophenyl)(imino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride |
| CAS | 79499-58-4 |
| Molekylformel | C12H14ClNO . (HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(2-Chlorophenyl)iminomethyl]-cyclopentanol Hydrochloride (1:1), 1-[(2-Chlorophenyl)iminomethyl]-cyclopentanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12;/h1-2,5-6,14-15H,3-4,7-8H2;1H |
| LEDER | Cl.OC1(CCCC1)C(=N)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2-chlorobenzenecarboximidoyl)cyclopentan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.16 |
| Formel vikt | 259.0531 |