Läs mer
1-(2-Klorofenyl)piperazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30362243
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30362243 500 mg
1 options
Produktkod. 30362243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC350685500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Molekylformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Kvantitet 500 mg
Synonym ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
LEDER Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(2-klorofenyl)piperazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Formel vikt 232.0534