Läs mer
1-(2-Klorofenyl)piperazinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 41202-32-8 |
| Molekylformel | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-klorofenyl)piperazin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.14 |
| Formel vikt | 232.0534 |