Läs mer
1-(2-Chlorophenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 39512-50-0 |
| Molekylformel | C10H13ClN2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, 1-(2-Chlorophenyl)piperazine, 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, N-(2-Chlorophenyl)piperazine, N-(o-Chlorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chlorophenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vikt | 196.0767 |