Läs mer
1-(2-klorofenyl)propan-1-one, TRC
Produktkod. 30337690
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30337690 50 mg
1 options
Produktkod. 30337690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB40529850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one
CAS 6323-18-8
Molekylformel C9H9OCl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 1-(2-klorofenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 168.62
Formel vikt 168.0342