Läs mer
1-(2-klorpyridin-4-yl)etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10438803
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10438803 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10031984 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10438803 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53628DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23794-15-2
Molekylformel C7H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 155.581
MDL-nummer MFCD07699406
InChI-nyckel ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC-namn 1-(2-klorpyridin-4-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 155.58
Procent renhet 97%