missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-7-benzimidazolecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30366694
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366694 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30366694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98833250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-7-benzimidazolecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1794783-33-7
Molekylformel C25H16D5N3O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate-d5
InChI formel InChI=1S/C25H21N3O3/c1-3-31-25-27-22-10-6-9-21(24(29)30-2)23(22)28(25)16-17-11-13-18(14-12-17)20-8-5-4-7-19(20)15-26/h4-14H,3,16H2,1-2H3/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N
IUPAC-namn methyl 3-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 416.48
Formel vikt 416.1897
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.