Läs mer
1,2-Cycloheptanedione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Cycloheptanedione |
| CAS | 3008-39-7 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H2 |
| LEDER | O=C1CCCCCC1=O |
| IUPAC-namn | cycloheptane-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |