missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30309162
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309162 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309162 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11824550HE100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 84-71-9
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Frakt skick +20°C
Molekylformel C24 H44 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-carboxylate, Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) hexahydrophthalate, Di(2-ethylhexyl) hexahydrophthalate, Diisooctyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Dioctyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Nan Ya DPEH
InChI formel InChI=1S/C24H44O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-22H,5-18H2,1-4H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris Hexane
Molekylvikt (g/mol) 396.6
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 396.324 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.